Principaux documents
901051
Sigma-Aldrich
Carbon nanotubeforest vertically alignedon Si substrate
DxL10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
Synonyme(s) :
CNT array, MWCNT array
1 EA
980,00 $
980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
980,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Carbon nanotube array, multi-walled, vertically aligned on Si substrate, H 0.5 mm
Description
Areal density: 1-5x109 cm-2
Form: 20 mm x 20 mm Si substrate
Niveau de qualité
Essai
98% (carbon as CNT)
Hauteur
0.5 mm
Diam. × L
10-40 nm × 0.5 ± 0.1 mm
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) are vertically aligned on a Si substrate. MWCNT is as long as millimetre scale. Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of this CNT is ~3, showing high crystal quality. The high crystallinity is supported by transmission electron microscopy.
Notes préparatoires
Chemical Vapor Deposition (CVD) method.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.