Principaux documents
900715
Sigma-Aldrich
N-((S)-1-((4S,5S)-4-Benzyl-5-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide
Synonyme(s) :
Chiral MPAO ligand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H28N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.48
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Pf
130 °C
Groupe fonctionnel
amide
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Application
N-((S)-1-((4S,5S)-4-Benzyl-5-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide is a chiral ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed enantioselective β-C(sp3)H arylation, alkenylation, and alkynylation. This mono-protected aminomethyl oxazoline (MPAO) ligand was used in the challenging desymmetrization of isopropyl groups.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.