900714
N-((S)-1-((S)-4-Benzyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide
≥95%
Synonyme(s) :
Chiral MPAO ligand
About This Item
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Groupe fonctionnel
amide
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.