Principaux documents
900571
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated
lactide:glycolide 80:20, Mw 200,000
Synonyme(s) :
PLGA 85:15
About This Item
Formule linéaire :
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
crystals
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 80:20
Poids mol.
Mw 200,000
Intervalle de dégradation
<9 months
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clé InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Controlled release, nanoparticles, scaffolds.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable