Principaux documents
806358
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
Synonyme(s) :
PLGA
5 G
665,00 $
665,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
665,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
665,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
pellets
Poids mol.
Mw 6,000-10,000
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clé InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable