900558
Rare earth doped phosphor nanoparticles
fluorescence λem 545 nm (main peak), 50 mg/mL in H2O
Synonyme(s) :
CANdot® series X green, Fluorescent nanoparticles, LaPO4:Ce,Tb, Luminescent nanoparticles
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Composition
LaPO4:Ce,Tb
Concentration
50 mg/mL in H2O
Taille des particules
15 nm
Fluorescence
λem 545 nm (main peak)
λem 545 nm±15 nm
Groupe fonctionnel
ethylene glycol
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable