Principaux documents
900398
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-N-Boc P Reagent
95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl (4-amino-1-(tributylstannyl)butyl)carbamate
500 MG
309,00 $
309,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
309,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H46N2O2Sn
Poids moléculaire :
477.31
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
309,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
paste
Indice de réfraction
n/D 1.4963
Densité
1.1316 g/mL
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
−20°C
Application
SnAP reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode research group.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)