Principaux documents
900315
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-caprolactone)
TMC:PCL 90:10, viscosity 1.5 dL/g 
Synonyme(s) :
PTMC-PCL, Poly (TMC-CL)
5 G
555,00 $
555,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
555,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(C6H10O2)m(C4H6O2)nCH3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
555,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Viscosité
1.5 dL/g
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable