Principaux documents
900284
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G4
Synonyme(s) :
2-biphenylyl(dicyclohexyl)phosphine (Methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium
250 MG
214,00 $
1 G
637,00 $
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
214,00 $
1 G
637,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H46NO3PPdS
Poids moléculaire :
734.24
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Caractéristiques
generation 4
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
CyJohnPhos Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.