Documents
763012
Sigma-Aldrich
CPhos Pd G2
95%
Synonyme(s) :
CPhos-G2-Palladacycle, CPhos-Pd-G2, Chloro[(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H51ClN3PPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
746.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Caractéristiques
generation 2
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
152-163 °C (decomposition)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CN(C)c3cccc(N(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C28H41N2P.C12H10N.ClH.Pd/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
DHXLRDVUKOAYPC-UHFFFAOYSA-M
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions