900235
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 540 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
532,00 $
About This Item
532,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
dispersion
λmax
525 nm
Fluorescence
λem 540 nm
λem 540 nm±10 nm, quantum yield >50%
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.