Principaux documents
900079
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 21-sulfate sodium salt solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C18H27NaO8S
Poids moléculaire :
465.47
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2)([H])[C@]3([H])CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3C2=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H28O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-15,18,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,18?,19-,20-,21-;/m0./s1/i5+1,9+1,13+1;
Clé InChI
CKCQAVLXEMPVTM-IHWDKLTBSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C