89761
N-Boc- 2,2′-(ethylenedioxy)diethylamine
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethylcarbamate
315,00 $
About This Item
315,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
N-Boc- 2,2′-(ethylenedioxy)diethylamine, ≥95.0% (NT)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (NT)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Densité
1.046 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
Boc
amine
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
OCUICOFGFQENAS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.