87303
Hydrogénosulfate de tétrahexylammonium
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
THAHS, Tetra-n-Hexylammonium Hydrogen Sulfate
97,90 $
About This Item
97,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Forme
crystals
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Application
- Epoxidation of α,β-unsaturated ketones in a biphasic dichloromethane/water mixture using sodium perborate.[1]
- Transfer hydrogenolysis of aryl bromides by aqueous sodium formate catalyzed by palladium-triphenylphospine.[2]
- Carbonylation of benzylic and allylic bromides to synthesize carboxylic esters.[3]
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable