Principaux documents
86848
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium ethoxide solution
~40% in ethanol (NT)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH2CH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.52
Numéro Beilstein :
6018401
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
~40% in ethanol (NT)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H5O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;2H2,1H3/q+1;-1
Clé InChI
SNUBRLWUQHFANK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C