86652
Tetraethylammonium (meta)periodate
technical, moistened with water, ≥90% (calc. based on dry substance, RT)
Synonyme(s) :
N,N,N-Triethylethanaminium salt with periodic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
moistened with water
Essai
≥90% (calc. based on dry substance, RT)
Forme
crystals
Contient
~10% water as stabilizer
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
~170 °C (dec.)
Chaîne SMILES
[O-]I(=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.HIO4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
YXYPONURGKGPDV-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable