Key Documents
859869
Sigma-Aldrich
5-Thio-D-glucose
predominantly α-anomer, 96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.22
Numéro Beilstein :
1865193
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Activité optique
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
Pf
135-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
Remplacé(e)(s) par