Principaux documents
855472
Sigma-Aldrich
S-Methyl-L-cysteine
97%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-(methylmercapto)propionic acid, SMLC
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.18
Numéro Beilstein :
1721675
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −30°, c = 1 in H2O
Chaîne SMILES 
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
Remplacé(e)(s) par