Documents
854980
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine hydrate
≥99% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13N3O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.22 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
87567
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]25/D +54°, c = 2 in H2O
Pf
209-211 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.H2O/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H2/t5-,6+,8+;/m0./s1
Clé InChI
HXBGOHZLZCFWLH-OERIEOFYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Joshua J Klaene et al.
Journal of chromatography. A, 1439, 112-123 (2015-11-27)
LC-MS using electrospray ionization is currently the method of choice in bio-organic analysis covering a wide range of applications in a broad spectrum of biological media. The technique is noted for its high sensitivity but one major limitation that hinders