Principaux documents
85403
Sigma-Aldrich
Silicone grease Bayer
high vacuum
Synonyme(s) :
Baysilone®
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Forme
grease
Conditionnement
tube of 35 g
Conditionnement
each tube contains 35 g of vacuum grease
Informations légales
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable