852422
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12IN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Chaîne SMILES
ICC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
Clé InChI
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N