Principaux documents
84320
Sigma-Aldrich
Menthyl salicylate
mixture of isomers
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.37
Beilstein:
3097754
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.52
pb
186-190 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C17H24O3/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16,18H,8-10H2,1-3H3
Clé InChI
SJOXEWUZWQYCGL-UHFFFAOYSA-N
Application
light stabilizer
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves