809470
Lithium hexafluorophosphate solution
in propylene carbonate, 2.0 M LiPF6 PC, battery grade
Synonyme(s) :
2M LiPF6 PC
352,00 $
About This Item
352,00 $
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
solution
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
2.0 M (LiPF6 in PC)
Impuretés
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Traces de cations
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clé InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- H2O <15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Battery grade
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Bone,Teeth
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.