Principaux documents
80940
Sigma-Aldrich
Ethyl pivaloylacetate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
4,4-Dimethyl-3-oxopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro Beilstein :
1767555
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432
Point d'ébullition
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter