Key Documents
808369
Sigma-Aldrich
Fenitrothion-(dimethoxy-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C7H12NO5PS
Poids moléculaire :
279.22
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=P(O[13CH3])(O[13CH3])C1=CC(C)=C([N+]([O-])=O)C=C1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable