Documents
804053
Sigma-Aldrich
Choline bicarbonate-13C solution
~80% in water, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C5H14NOH13CO3
Poids moléculaire :
166.18
Code UNSPSC :
12352115
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solution
Concentration
~80% in water
Changement de masse
M+1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable