803626
SMPH (succinimidyl-6-((b-maleimidopropionamido)hexanoate)
Synonyme(s) :
SMPH, Succinimidyl-6-(beta-maleimidopropionamido)hexanoate
479,00 $
About This Item
479,00 $
Produits recommandés
Essai
≥90%
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
379.36
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO or DMF: soluble
Groupe fonctionnel
NHS ester
maleimide
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C17H21N3O7/c21-12(9-11-19-13(22)5-6-14(19)23)18-10-3-1-2-4-17(26)27-20-15(24)7-8-16(20)25/h5-6H,1-4,7-11H2,(H,18,21)
Clé InChI
WCMOHMXWOOBVMZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reactive groups: NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Slightly longer and more soluble than SMPB
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9, forming a stable amide bond
- Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming a stable thioether bond
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable