803111
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 sulfate sodium salt solution
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
detection
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](OS(=O)([O-])=O)CC3)/C3=C.[Na+]
InChI
1S/C27H44O5S.Na/c1-19-10-13-23(32-33(29,30)31)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)28;/h11-12,20,23-25,28H,1,6-10,13-18H2,2-5H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
Clé InChI
UVFUTTRHHIQISA-DZAJWRDGSA-M
Catégories apparentées
Description générale
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 sulfate sodium salt is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup