385638
Di-(2-picolyl)amine
97%
Synonyme(s) :
Bis(2-pyridylmethyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Point d'ébullition
139-141 °C/1 mmHg (lit.)
Solubilité
water: soluble (partially miscible)(lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(NCc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H13N3/c1-3-7-14-11(5-1)9-13-10-12-6-2-4-8-15-12/h1-8,13H,9-10H2
Clé InChI
KXZQYLBVMZGIKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A reactant to synthesize di(2-pyridylmethylamino)alkanoic esters using ω-iodoaliphatic carboxylic esters in the presence of triethylamine.
- A ligand to synthesize iron complexes of di-(2-picolyl)amine by treating with iron trichloride, which can be used to catalyze the direct hydroxylation of benzene to phenol.
- A reagent for the protection of carboxylic acids as carboxamides of bispicolylamine.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter