802123
6,6′-Dibromoisoindigo
Synonyme(s) :
6-Bromo-3-(6-bromo-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
O=C1NC2=C(C=CC(Br)=C2)/C1=C3C(NC4=C\3C=CC(Br)=C4)=O
InChI
1S/C16H8Br2N2O2/c17-7-1-3-9-11(5-7)19-15(21)13(9)14-10-4-2-8(18)6-12(10)20-16(14)22/h1-6H,(H,19,21)(H,20,22)/b14-13+
Clé InChI
TWTPKJYUWWAHQJ-BUHFOSPRSA-N
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable