Principaux documents
797197
Sigma-Aldrich
1-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H29BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H29BN2O2/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)16-8-6-15(7-9-16)14-21-12-10-20(5)11-13-21/h6-9H,10-14H2,1-5H3
Clé InChI
CYEYLYGHCOHIDC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable