Principaux documents
797111
Sigma-Aldrich
5-ethynyl-1H-pyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Chaîne SMILES 
C#Cc1ccn[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-4-6-7-5/h1,3-4H,(H,6,7)
Clé InChI
KUOWLAMMSCRRFS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable