Principaux documents
797022
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17F2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
102-107 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
O.CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(F)(F)C1
InChI
1S/C10H15F2NO3.H2O/c1-9(2,3)16-8(15)13-5-4-7(14)10(11,12)6-13;/h4-6H2,1-3H3;1H2
Clé InChI
IEESRSKOIOREKD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenu apparenté
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.