796557
Stahl Aerobic Oxidation ABNO solution
0.04M ABNO in Acetonitrile, Solution for Oxidation of Primary and Secondary Alcohols
186,00 $
About This Item
186,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Freezing Point: 44.6°F
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n/D 1.357
Densité
0.796 at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
43.5 °F
Point d'éclair (°C)
6.38 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Contenu apparenté
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.