Principaux documents
795089
Sigma-Aldrich
Biliverdine-d4
≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H30D4N4O6
Poids moléculaire :
586.67
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥70 atom % D
Essai
≥90% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C(/C([2H])=C(N1)/C(C)=C(C=C([2H])[2H])C1=O)=N/2)=C(CCC(O)=O)C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C([2H])=C4C(C=C)=C(C)C(N/4)=O)N3
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-,28-15-/i2D2,13D,14D
Clé InChI
QBUVFDKTZJNUPP-GXAVDCJZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable