Principaux documents
793744
Sigma-Aldrich
Benzofuran-d6
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D6O
Poids moléculaire :
124.17
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C([2H])O2
InChI
1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
IANQTJSKSUMEQM-MZWXYZOWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup