793434
4-Tolyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Synonyme(s) :
(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)(4-methylphenyl)acetaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
135-142 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1OB(C(C2=CC=C(C)C=C2)C([H])=O)OC(CN(C)C1)=O
InChI
1S/C14H16BNO5/c1-10-3-5-11(6-4-10)12(9-17)15-20-13(18)7-16(2)8-14(19)21-15/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
DCVSWHVQPHHNBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Yudin laboratory is known for the development of amphoteric molecules and their application in synthesis. The corresponding reagents possess nucleophilic and electrophilic functional groups that do not prematurely react with each other.