Principaux documents
793205
Sigma-Aldrich
Pyruvic-3-13C acid
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH3COCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.05
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1
Clé InChI
LCTONWCANYUPML-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup