382272
Chelidonic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid
195,00 $
About This Item
195,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
265 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
ketone
Chaîne SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable