792160
2,2′-Dibromooctafluorobiphenyl
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
crystals
Pf
95-100 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES
FC1=C(F)C(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2Br)=C(Br)C(F)=C1F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-1(5(15)9(19)11(21)7(3)17)2-4(14)8(18)12(22)10(20)6(2)16
Clé InChI
CZEFBGCEVOAASZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable