792055
2-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate
≥95%
Synonyme(s) :
2′-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate, 2-Azidoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Azidoethyl-2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2-azidoethyl ester, Azido-ATRP initiator, Azido-Bib
302,00 $
About This Item
302,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482
Densité
1.437 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.