17457
Methyl α-bromoisobutyrate
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl 2-bromo-2-methylpropionate
73,90 $
About This Item
73,90 $
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
Clé InChI
PQUSVJVVRXWKDG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.