Documents
791792
Sigma-Aldrich
Pentacene-d14
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22D14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.43
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+14
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C3C(C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])C4=C5[2H])C5=C3[2H])=C2[2H]
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Clé InChI
SLIUAWYAILUBJU-WZAAGXFHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable