Documents
791229
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9N3 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
206-211 °C (decomposition)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1(CCNC2)=C2C=NC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-8-3-6-4-9-5-10-7(1)6;;/h4-5,8H,1-3H2;2*1H
Clé InChI
WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable