Principaux documents
78976
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-α-Ethynylbenzyl alcohol
1 G
382,00 $
382,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
382,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Beilstein:
3195857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
382,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −28±2°, c = 3.2% in chloroform
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥96:4 (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.551
Densité
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
O[C@H](C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H/t9-/m1/s1
Clé InChI
UIGLAZDLBZDVBL-SECBINFHSA-N
Attention
may discolor to yellow during storage
Autres remarques
Chiral building block; synthesis of substituted allenes[1][2][3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 2194-2194 (1982)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1103-1103 (1983)
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3726-3726 (1989)