Principaux documents
779504
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.5% (HPLC)
96%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
VDDMCMFPUSCJNA-MRVPVSSYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable