Documents
778133
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-fluoro-2′-methoxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8BrFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Chaîne SMILES 
BrCC(C1=C(OC)C=CC(F)=C1)=O
InChI
1S/C9H8BrFO2/c1-13-9-3-2-6(11)4-7(9)8(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
BHVKAQAGKAZQDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable