Principaux documents
777927
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl 2-bromoisobutyrate
contains MEHQ as inhibitor, 95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Synonyme(s) :
2-Bromo-2-methylpropanoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, 2-Morpholinoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, ATRP initiator
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.16
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Forme
liquid
Contient
MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n/D 1.486
Densité
1.258 at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC(C)(C)C(OCCN1CCOCC1)=O
InChI
1S/C10H18BrNO3/c1-10(2,11)9(13)15-8-5-12-3-6-14-7-4-12/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
XEXMMWOKORAPHR-UHFFFAOYSA-N
Application
This bromoisobutyrate is commonly used as an ATRP initiator. The morpholino functionality can be used to bind to RNA or other therapeutics.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)