Documents
705446
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
56-60 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable