77750
Phenoxyacetic anhydride
≥97.0% (T)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (T)
Pf
70-74 °C
Chaîne SMILES
O=C(COc1ccccc1)OC(=O)COc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(11-19-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)12-20-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
CCSBNBKMACZDGN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable